Learn More
Water, CHROMASOLV™, for HPLC, Solstice
Codice prodotto. 15682870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15682870 1 L Glass Bottle 1L
15692870 2.5 L Glass Bottle 2.50L
15688350 4 L Glass Bottle 4L
15612880 6 x 1 L Glass Bottle pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15682870 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 2707331L
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 250 nm, max. 0.01 at 210 nm, max. 0.01 at 205 nm
Materiale o nome chimico Water
Nota nome CHROMASOLV™, for HPLC
Punti di ebollizione 100°C
CAS max % 100.0000%
Formula lineare H2O
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02
Grado HPLC
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantità 1 L
Identificativo prodotto
  • Water