Learn More
Acqua demineralizzata
Codice prodotto. 11918514
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
25 l
Dimensione della confezione:
10L
25 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11918514 25 l 25 LT
11969242 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11918514 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL02.2102.9025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for laboratory use. Water, Demineralized, Chem-Lab is purified to remove minerals and salts with LF <5μS. There are less than 5ppm of non-volatile matter. Available in 10 and 25L cartons.
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
pH ±7
Colore Incolore
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.016g/mol
Odore Inodore
Filtered Through LF <5μS
Densità 1.00g/mL
Quantità 25 l
Forma fisica Liquido