Learn More
Water, (DNASE, RNASE free), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10295243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Flacone in polietilene Nalgene
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10295243 50 mL Flacone in polietilene Nalgene 50mL
10336503 100 mL Poly Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295243 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP248450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.85€
    21.10€ / 50mL
    Risparmia 3.75€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 100mL, Vapor Pressure: 17.5mmHg at 20 deg.C, 100 deg.C, CHEBI:15377, Gray, Colorless, 1.000g/cm3, DNase free, Filtered through a 0.2-micron filter., 18.02, Low hazard for usual industrial or commercial handling.
Diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated Water is guaranteed nuclease-free (tested for both DNase and RNase) and is suitable for all RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome DNASE, RNASE free
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
DNasi DNase free
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Imballaggio Flacone in polietilene Nalgene
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Trattamenti DEPC-treated and autoclaved.
Densità 1.000g/cm³
Quantità 50 mL
Forma fisica Liquid