Learn More
Water, Extra Pure, Deionized
Codice prodotto. 11339986 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Drum
Tamburo in plastica
Dimensione della confezione:
25L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11339986 25 L Tamburo in plastica 25L
10347071 5 L Plastic Drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339986 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345470250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    175.00€ / 25L
    Risparmia 14.00€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Colore Incolore
Punti di ebollizione 100.0°C
Conducibilità 5.0μS/cm Max.
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Ultrapuro
Imballaggio Tamburo in plastica
Residuo dopo l'evaporazione 25ppm max.
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 25 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquido