Learn More
Water, (For RNA Work) (DEPC-Treated, DNASE, RNASE free/Mol. Biol.), Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10245203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene Nalgene
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245203 1 L Flacone in polietilene Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10245203 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP5611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.90€
    39.20€ / 1L
    Risparmia 9.70€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
DEPC-treated and autoclaved | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
DEPC-treated and autoclaved
Diethylpyrocarbonate (DEPC)-treated Water is guaranteed nuclease-free (tested for both DNase and RNase) and is suitable for all RNA work.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome For RNA Work, DEPC-treated and DNASE, RNASE free.
pH 7
CAS 7732-18-5
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
DNasi DNase free
Formula molecolare H2O
Indice di Merck 15, 10237
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Flacone in polietilene Nalgene
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Trattamenti DEPC-Treated
Densità 1.000g/cm³
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid