Learn More
Water for Irrigation, USP, Sterile Grade, Cytiva Hyclone™
Codice prodotto. 31937775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
4 x 4 L
6 x 1 L
Imballaggio:
HDPE Jug
PET Plastic Bottle
Conditionnement:
16L
3L
6L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
31937775 4 x 4 L HDPE Jug 16L
31937772 6 x 500 mL PET Plastic Bottle 3L
31937771 6 x 1 L PET Plastic Bottle 6L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31937775 Fournisseur HyClone products Cytiva Code fournisseur Z0304
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Water for Irrigation, USP is a sterile, hypotonic, non-pyrogenic fluid or solvent. It is prepared by terminal distillation and contains no antimicrobial or bacteriostatic agents or added buffers.
  • The pH is 5.0 to 7.0
  • Complies with the USP monograph for water for irrigation
  • Manufactured under cGMP and ISO 13485 guidelines in a FDA registered facility
  • Excellent choice for upstream and downstream media/buffer preparation in biopharmaceutical manufacturing applications
  • Widely used in applications where a high quality sterile water is required
For Manufacturing or Research Use only, not intended for Diagnostic or Therapeutic Use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name water
SMILES O
Spécification
Colore Clear, Colorless
Endotossina <0.25 EU/mL
Grado USP
Imballaggio HDPE Jug
Sterilità Sterile
Certificato di analisi Yes
Quantità 4 x 4 L
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.