Learn More
Water, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10536602 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10536602 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10536602 Fornitore JT Baker N. del fornitore 4218.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
  • Particulate Matter: max. 0.0001%
  • Residue after Evaporation: max. 2 ppm
  • Ultraviolet absorbance of largest eluted peak:
    • at 220 nm - max. 0.005 au
    • at 254 nm - max. 0.001 au
Specifica
CAS 7732-18-5
Punto di fusione 0°C
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Residuo dopo l'evaporazione max. 2 ppm
Quantità 1 L