Learn More
Water, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Codice prodotto. 15608400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
4L
500mL
Pezzo
pezzi 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15608400 4 L 4L
15685350 250 mL 250mL
15605360 500 mL 500mL
15665350 1 L 1L
16225301 2.5 L 2.50L
16419019 2.5 L Pezzo
15695350 4 x 4 L pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15608400 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 392534L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    81.88€ / 4L
    Risparmia 25.12€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Specifica
Absorbance max. 0.022 at 210 nm, max. 0.004 at 230 nm
Materiale o nome chimico Water
Nota nome CHROMASOLV™ LC-MS
Punti di ebollizione 100°C
CAS max % 100.0000%
Formula lineare H2O
Beilstein 2050024
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Peso formulazione 18
Grado LC-MS
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.000 g/mL at 3.98 °C(lit.)
Quantità 4 L