Learn More
Water, CHROMASOLV™ LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15695350
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
4L
500mL
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 15695350
Marca: Honeywell-Chromasolv 392534X4L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS
  • Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
  • Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
  • Limitata deriva della linea di base del gradiente
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Nessuna impurità non volatile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado CHROMASOLV™ per LC-MS
Densità 1.000g/mL at 3.98°C
Quantità 4 x 4 L