Learn More
Water, LC-MS Grade
Codice prodotto. 18871496
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18871496 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18871496 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047146.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Mobile phase solvent in LC-MS analysis | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
It is used as mobile phase solvent in LC-MS analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name oxidane
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Beilstein 2050024
Indice di Merck 14,10039
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in polar liquids.
Peso formulazione 18.02
Grado LC-MS
Odore Odorless
Densità 1.000 g/mL
Quantità 1 L
Indice di rifrazione 1.34
Forma fisica Liquid