Learn More
Water, LC/MS grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280922 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30280922 500 mL 500mL
30280923 1 L 1L
30280924 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30280922 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T000060500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.80€
    32.80€ / 500mL
    Risparmia 1.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
Molecular Weight (g/mol) 18.02 g/mol
Specifica
Materiale o nome chimico Water
CAS 7732-18-5
Percent Purity 99.90%
Grado LC-MS
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 500 mL