Learn More
Water, LC-MS Ultra CHROMASOLV™, Solstice
Codice prodotto. 15641400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15641400 1 L Glass Bottle 1L
15651400 2 L Bottiglia in vetro 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15641400 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 142631L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    81.22€ / 1L
    Risparmia 5.78€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CHROMASOLV™ LC-MS Ultra, testata per UHPLC-MS
  • Per le applicazioni LC-MS e UHPLC più complesse
  • Testato per idoneità UHPLC-MS
  • Massima purezza del solvente per bassi limiti di rilevamento
  • Rumore linea di base MS estremamente basso
  • Riproducibilità esemplare tra lotti
  • Bassi livelli di metalli in tracce
  • Confezionato in flaconi di vetro borosilicato trasparente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado CHROMASOLV™ LC-MS Ultra
Imballaggio Glass Bottle
Densità 1.000g/mL at 3.98°C
Quantità 1 L
Indice di rifrazione n20/D 1.34(lit.)
Forma fisica Liquid