Learn More
Water, Microbial Cell Culture Grade, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 11373892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene Nalgene
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11373892 1 L Flacone in polietilene Nalgene 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11373892 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP28201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Ultrapure water for preparing microbiological growth media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome 0.03μm filtered and autoclaved
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Conducibilità 2μS/cm Max.
Endotossina 0.025 EU/mL max.
Peso formulazione 18.01
Grado Microbial Cell Culture
Imballaggio Flacone in polietilene Nalgene
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through 0.03 Micron filtered and autoclaved
Densità 1.000g/cm³
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid