Learn More
Water, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free
Codice prodotto. 10387021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10387021 5 L Plastic Drum 5L
10191231 1 L Plastic Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10387021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 327390050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00€
    349.00€ / 5L
    Risparmia 11.00€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide, 1L, 100.0 deg.C, CHEBI:15377, 0.1ppm max., Undesignated, 1.0000g/mL, none detected, 16,383, 18.02, Molecular Biology, XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N, oxidane, 1ppb max., 15, 10237, MFCD00011332, 18.015, DNase, RNase, Protease free | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome DNase, RNase, Protease free
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare H2O
Fieser 16383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Plastic Drum
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 5 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquid