Learn More
Water, Molecular Biology Grade, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10318354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
4 L
10 L
20 L
Imballaggio:
Flacone in polietilene Nalgene
Poly Bottle
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
100mL
10L
1L
20L
4L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10318354 10 L Poly CUBE 10L
10490025 100 mL Poly Bottle 100mL
10505854 1 L Flacone in polietilene Nalgene 1L
10154604 4 L Poly CUBE 4L
10517554 20 L Poly CUBE 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10318354 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP281910
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
For many fundamental molecular biology procedures
Ultrapure, deionized, molecular biology grade water is ideal for many fundamental procedures such as PCR, electrophoresis, DNA sequencing, and buffers for enzymatic analyses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome 0.03μm filtered to ensure high purity
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Conducibilità <2μS/cm
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
DNasi DNase free
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Poly CUBE
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through Filtered through a 0.03μ filter
Trattamenti Deionized
Densità 1.000g/cm³
Quantità 10 L
Forma fisica Liquid