Learn More
Water, Nuclease-free, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15815408 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Nalgene Bottle
Upright carton
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15815408 100 mL Nalgene Bottle 100mL
15825408 500 mL Nalgene Bottle 500mL
15835408 1 L Nalgene Bottle 1L
15845408 5 L Upright carton 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15815408 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J71786.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Nalgene Bottle
Densità 1
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.000
Forma fisica Liquid