Learn More
Water, Nuclease-free, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15835408 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
5 L
Imballaggio:
Nalgene Bottle
Upright carton
Dimensione della confezione:
100mL
1L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15835408 1 L Nalgene Bottle 1L
15815408 100 mL Nalgene Bottle 100mL
15825408 500 mL Nalgene Bottle 500mL
15845408 5 L Upright carton 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15835408 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J71786.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Nalgene Bottle
Densità 1
Quantità 1 L
Gravità specifica 1.000
Forma fisica Liquid