Learn More
Water, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10095164 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10095164 500 mL 500mL
10728098 1 L 1L
10505904 2.5 L 2.50L
11947199 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10095164 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore W6500
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 1L, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.01 AU at 220nm, 10 ppb max., 100 deg.C, 20 ppb max. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Water, H2O, CAS Number-7732-18-5, dihydrogen monoxide, dihydrogen oxide, 1L, <-0.005 AU at 280nm, <-0.005 AU at 260nm, <-0.005 AU at 254nm, <-0.01 AU at 210nm, <-0.01 AU at 230nm, <-0.01 AU at 240nm, <-0.01 AU at 220nm, 10 ppb max., 100 deg.C, 20 ppb max.
Note: Glass bottles have fluorinated lining.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 11332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 260nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 210nm, ≤0.01 AU at 220nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.01 AU at 240nm
Materiale o nome chimico Water
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Note sul grado di purezza LC-MS & UHPLC-UV
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado OPTIMA™ LC-MS
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione ≤1ppm
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through 0.03 micron filtered.
Densità 1.000g/cm³
Certificato di analisi Actual Lot Analysis reported on label; Certificate of Actual Lot Analysis available on request
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid