Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Complex Nutrients
Codice prodotto. 30316772
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30316772 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316772 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQWPCNUT15
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen
CAS 7723-14-0
Nomi componenti o analita Phosphorus∣Total Kjeldahl Nitrogen
Shipping Condition Room Temperature
Tipo di soluzione Mixture
Solvent or Matrix Dilute HCl
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità 15 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Total Kjeldahl Nitrogen 3.78 mg/L∣Phosphorus 17.5 mg/L