Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Hexavalent Chromium
Specifikationer
Specifikationer
| Materiale o nome chimico | Chromium+6 |
| Nomi componenti o analita | Chromium+6 |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Cr6+ |
| Sinonimo | Cr6+ |
| Tipo di soluzione | Single Solution |
| SMILES | [Cr6+] |
| Elemento | Cr |
| IUPAC Name | Chromium+6 |
| Solvent or Matrix | Water |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?