Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Mercury
Codice prodotto. 30316832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30316832 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30316832 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQWPHG15
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury
CAS 7439-97-6
Nomi componenti o analita Mercury
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Hg
Sinonimo Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver;
InChI Formula InChI=1 S/Hg
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Hg]
Elemento Hg
IUPAC Name mercury
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 200.59
Quantità 15 mL
Peso formulazione 201.971