Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Oil and Grease Concentrate
Codice prodotto. 30315154
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
23 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30315154 23 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30315154 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQWPOG23
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Oil and Grease
Nomi componenti o analita Oil and Grease
Shipping Condition Room Temperature
Concentrazione 96.5 mg/L
Tipo di soluzione Mixture
IUPAC Name Oil and Grease
Solvent or Matrix n-Propanol
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità 23 mL