Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Tin & Titanium
Codice prodotto. 30311423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30311423 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30311423 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQWPSNTI15
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tin∣Titanium
CAS 7440-31-5, 7440-32-6
Nomi componenti o analita Tin∣Titanium
Shipping Condition Room Temperature
Tipo di soluzione Mixture
Elemento Multi-element
Solvent or Matrix Dilute HCl
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità 1 Ea.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Titanium 206 μg/L∣Tin 1660 μg/L