Learn More
Water Pollution QC Check Sample: Total Phenolics
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenolics |
| Nomi componenti o analita | Phenolics |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Concentrazione | 0.775 mg/L |
| Sinonimo | Phenolics |
| Tipo di soluzione | Mixture |
| IUPAC Name | Phenolics |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Quantità | 2 mL |