Learn More
Water Pollution Standard 1: Hg @ 5; Cd, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 30003115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003115 500 mL 500mL
17908579 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30003115 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGWPS1500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Water Pollution Standard 1: Hg @ 5; Cd, Se @ 25; As, Be, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn @ 100; V @ 250; Al @ 500 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium
CAS 7439-97-6, 7440-43-9, 7782-49-2, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-47-3
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Mercury/Cadmium/Selenium/Arsenic/Beryllium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lead/Manganese/Nickel/Zinc/Vanadium/Aluminium
Shipping Condition Room Temperature
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantità 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mercury 5 μg/mL/Cadmium 25 μg/mL/Selenium 25 μg/mL/Arsenic 100 μg/mL/Beryllium 100 μg/mL/Chromium 100 μg/mL/Cobalt 100 μg/mL/Copper 100 μg/mL/Iron 100 μg/mL/Lead 100 μg/mL/Manganese 100 μg/mL/Nickel 100 μg/mL/Zinc 100 μg/mL/Vanadium 250 μg/mL/Aluminium 500 μg/mL