Learn More
Water, pure, demineralized
Codice prodotto. 10262652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
20 L
Imballaggio:
Plastic Can
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
20L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10262652 20 L Plastic Can 20L
10144061 5 L Plastic Drum 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10262652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276010200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.00€
    202.00€ / 20L
    Risparmia 17.00€
    7% Sconto
Visa alla kampanjer
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifikationer
Materiale o nome chimico Water
pH 6 to 8
Colore White
Punti di ebollizione 100.0°C
Conducibilità 5.0μS/cm max.
Formula lineare H2O
Fieser 16,383
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Pure
Imballaggio Plastic Can
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 20 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquid
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.