Learn More
Miele Professional™ Trattamento acqua
Codice prodotto. 15490525 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
12,5 litri
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
15490525 12,5 litri Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15490525 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 9773410
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Cartuccia di demineralizz. VE P 2000 totale per il trattamento ottimale dell'acqua
  • Portata max.: 450 l/h
  • Temp. max. afflusso acqua 40°C - Tenuta di pressione 0,5-10 bar
  • Contenuto resina 12.5 litri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore in acciaio inox, nero
Capacità 12,5 litri
Materiale Stainless steel, plastic
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione
Tipo Trattamento acqua
Altezza (sistema metrico) 410 mm
Diametro (sistema metrico) 230 mm
Peso netto (sistema metrico) 18 kg