Learn More
Miele Professional™ Trattamento acqua
Codice prodotto. 15470575 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15470575 Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15470575 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 10087320
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Aqua Purificator PG 8595 AE per inserire due cartucce per demineralizzazione totale o parziale dell'acqua
  • Adatto per VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
  • Possibile supporto per ConductivityMeter/FlowMeter
  • Dimensioni esterne: H 835 (820 senza coperchio), L 300, P 600 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (complessivo) in acciaio inox
Descrizione PG 8595 Aqua Purificator
Da utilizzare con (apparecchiatura) Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione
Tipo Trattamento acqua
Materiale in acciaio inox
Larghezza (sistema metrico) 300 mm
Altezza (sistema metrico) 835 mm
Profondità (sistema metrico) 600 mm
Peso netto (sistema metrico) 26,5 kg