Learn More
Miele Professional™ Trattamento acqua
Codice prodotto. 10089260 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
190 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10089260 190 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10089260 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3830330
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Miscelatore a parete E 313 per estrarre manualmente l'acqua demineralizzata
  • Resistente a pressione fino a 10 bar
  • Completo di tubo in pressione da 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (complessivo) Nero
Tipo Valve Kit
Formato Wall-mount
Materiale Plastica
Larghezza (sistema metrico) 190 mm
Altezza (sistema metrico) 195 mm
Profondità (sistema metrico) 240 mm