Learn More
Miele Professional™ Trattamento acqua
Codice prodotto. 10732223 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10732223 135 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10732223 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 3830340
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Rubinetteria su colonna E 314 per estrarre manualmente l'acqua demineralizzata
  • Resistente a pressione fino a 10 bar
  • Completo di tubo in pressione da 150 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore (complessivo) Nero
Da utilizzare con (apparecchiatura) Washer-disinfectors
Tipo Tap Fitting
Da utilizzare con (applicazione) Manual production of demineralized water
Include 150 cm Pressure Hose
Materiale Plastica
Larghezza (sistema metrico) 420 mm
Altezza (sistema metrico) 135 mm
Profondità (sistema metrico) 210 mm