Learn More
Water, Reagent (Deionized water), ACS
Codice prodotto. 11378078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378078 1 L 1L
11368078 1 L 1L
15421467 4 x 1 L 1L
11388078 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11378078 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036645.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Used in conductometric titration, Synthesis of nanomaterials. Mostly it is used as solvent in industries and in all research fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifications
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Informazioni di solubilità Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Peso formulazione 18.02
Grado ACS
Odore Odorless
Densità 1
Quantità 1 L
Indice di rifrazione 1.333
Forma fisica Liquid