Learn More
Water, Reagent (Deionized water), ACS
Codice prodotto. 15421467
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 15421467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036645.M1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Used in conductometric titration, Synthesis of nanomaterials. Mostly it is used as solvent in industries and in all research fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Informazioni di solubilità Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Peso formulazione 18.02
Grado ACS
Odore Odorless
Densità 1.000 g/cm3 at 20°C
Quantità 4 x 1 L
Indice di rifrazione 1.333
Forma fisica Liquid