Learn More
Brannan™ Cronometro resistente all'acqua
Codice prodotto. 18026620
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo di tempo:
23 hr. 59 min. 59 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo di tempo Dimensione della confezione
18026620 23 hr. 59 min. 59 sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18026620 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 28/405/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.40€
    6.76€ / pezzi 1
    Risparmia 0.64€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Cronometro resistente all'acqua da 1/100 di secondo con grado di protezione IP65
  • Cronometro 1/100 di secondo
  • Funzione di temporizzazione divisa
  • 12/24 ore selezionabile
  • Tempo e sveglia
  • Il calendario mostra il giorno, il mese, l'anno
  • IP65 impermeabile
  • Fino a 23 ore, minuti, secondi
  • Include cordino
Specifica
Product Type Water-resistant Stopwatch
Intervallo di tempo 23 hr. 59 min. 59 sec.
Alarms Audible
Display Digital
Peso (sistema imperiale) 1.78 oz.
Peso (sistema metrico) 50.5 g
Include Wrist Strap and Lanyard