Learn More
Water, RNase-free, DEPC Treated, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 17728664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
10 x 1 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
17728664 10 x 1 mL Nalgene Bottle -
15875398 25 mL Nalgene Bottle 25mL
15885398 100 mL Nalgene Bottle 100mL
15895398 500 mL Nalgene Bottle 500mL
15805408 1 L Nalgene Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17728664 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J70783. X^
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02
Grado Biologia molecolare
Imballaggio Nalgene Bottle
Densità 1
Quantità 10 x 1 mL
Gravità specifica 1.000
Forma fisica Liquid