Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Beaker, Extended for Telescopic Rod
Codice prodotto. 17554296 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17554296 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17554296 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53542010
In stock
Stainless steel sampling dipper with a completely closed, extended handle.
  • Closed handle
  • For industry and water treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Water Sampler
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 33.81 oz.
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Da utilizzare con (applicazione) Wastewater sampling, Industry
Diametro (sistema imperiale) maniglia 21.65 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 5.98 in.
Diametro (sistema metrico) maniglia 550 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 152 mm
Altezza (sistema imperiale) 4.41 in.
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 28.27 in.
Lunghezza (sistema metrico) 718 mm