Learn More
Brady™ Etichette in carta idrosolubili per stampanti con core da 76 mm
Codice prodotto. 17881495
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
25.4 x 76.2 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) unitSize
17881495 25.4 x 76.2 mm 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17881495 Fornitore Brady™ N. del fornitore 198763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    138.91€ / 1 rotoli
    Risparmia 16.09€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
L’etichetta di carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 3 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo.
  • L’etichetta di carta solubile in acqua è autoadesiva ed estremamente facile da applicare. Messa a contatto con l’acqua calda, l’etichetta si scioglie completamente in 30 secondi senza danneggiare la superficie su cui era applicata e senza lasciare alcun residuo. Riduce il lavoro necessario per rimuovere le etichette, riduce la manutenzione di filtri e scarichi e permette di rietichettare facilmente articoli riutilizzabili in molti settori.
Specifica
Tipo di adesivo Removable
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Paper
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, General Identification, Laboratory Labeling, Warehouse Marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) i5100;i7100;PR Plus;IP Series;THT 76 mm Core Printers;i7500
Etichette per riga 1 Label
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello R4300
N. per confezione 3000 Label(s) / Roll
Quantità 3000 Labels/Roll
Forma Rectangle
Size 76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.003 in.
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Dimensioni (L x P) 25.4 x 76.2 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 mm
Larghezza (sistema imperiale) 3 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 76.20 mm
Altezza (sistema imperiale) 1 in.
Altezza (sistema metrico) 25.4 mm
Alternate Part Number THT-18-403-3