Learn More
Water Supply QC Check Sample: o-Phosphate Nutrients
Codice prodotto. 30326733
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30326733 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326733 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQWSONUT15
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ortho-phosphate
CAS 7558-79-4
Nomi componenti o analita Ortho-phosphate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare 2 Na . H O4 P
Sinonimo Disodium phosphate anhydrous, Disodium hydrogen phosphate
InChI Formula InChI=1 S/2 Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Tipo di soluzione Single Solution
SMILES [Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name disodium;hydrogen phosphate
Solvent or Matrix Dilute HCl
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Quantità 15 mL
Peso formulazione 141.9408