Learn More
Water Supply QC Check Sample: Organic Carbon
Codice prodotto. 30317096
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30317096 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317096 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGQWSOC15
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon
Nomi componenti o analita Dissolved Organic Carbon∣Total Organic Carbon
Shipping Condition Room Temperature
Tipo di soluzione Single Solution
Solvent or Matrix Dilute H2SO4
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità 15 mL