Learn More
BINDER™ Water Supply Set
Water Supply Set consisting of fresh- and waste-water containers (20 liters each), cabling and pump.
Marca: BINDER™ 8012-0643
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.00000kg
Descrizione
- External
- Includes fresh and waste water containers (20 L), cabling, and pump
Specifica
Kit alimentazione idrica - esterno, da agganciare al lato posteriore dell’apparecchio,costituita da tanica per acqua dolce e tanica per acqua di scarico da 20 litri ciascuna, cablaggio e pompa | |
Plastic | |
Fresh- and Waste Water Containers (20 Liters Each), Cabling and Pump |
Dispositivi BINDER series KBWF, KBF, KBF P, KBF LQC, KMF | |
Water Supply |