Learn More
Water, technical, demineralized
Codice prodotto. 13208003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 L
Imballaggio:
Plastic Can
Dimensione della confezione:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13208003 25 L Plastic Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13208003 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.80€
    50.90€ / 25L
    Risparmia 3.90€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Water
CAS 7732-18-5
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula molecolare H2O
Formula lineare H2O
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Peso formulazione 18.02
Grado Caratteristiche
Imballaggio Plastic Can
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 25 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1