Learn More
Water, for HPLC
Codice prodotto. 10155833 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10155833 2.5 L Glass Bottle 2.50L
10541344 1 L Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10155833 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 389390025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.85€
    62.10€ / 2.5L
    Risparmia 4.75€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per HPLC
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Absorbance 0.004 max. at 254nm, 0.009 max. at 210nm, 0.05 max. at 200nm
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100.0°C
Conducibilità 1μS/cm Max.
Formula lineare H2O
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado HPLC
Imballaggio Glass Bottle
Residuo dopo l'evaporazione 0.0003% max.
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 2.5 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Liquid