Learn More
Water, TraceSELECT™, For Trace Analysis, Solstice
Codice prodotto. 15647550
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Cubitainer
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
500mL
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15647550 500 mL Poly Bottle 500mL
15627550 250 mL Poly Bottle 250mL
15607550 1 L Glass Bottle 1L
15617550 2.5 L Poly Bottle 2.50L
15697540 10 L Cubitainer 10L
15637550 4 x 2.5 L Poly Bottle pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15647550 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 95305500ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
TraceSELECT™, for trace analysis
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado TraceSELECT
Odore Odorless
Imballaggio Poly Bottle
Densità 1g/mL at 20°C
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid