Learn More
Water, for UHPLC Gradient Grade Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11357090 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357090 2.5 L 2.50L
11307090 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11357090 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore W/0120/PB17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.70€
    47.00€ / 2.5L
    Risparmia 27.70€
    37% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
  • Efficiency: lot-to-lot consistency ensures reproducible results
  • Low acidity/alkalinity levels avoid interactions with samples
  • Peak shape: low baseline noise at 210nm and 254nm improves peak shape
  • Speed: filtered to 0.1μm, allowing analysis to be performed faster at higher pressures with less risk of pump blockages
  • Sensitivity: interference-free with outstandingly high UV transmission for improved resolution and sensitivity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 11332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Colore Colorless
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02g/mol
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Quantità 2.5 L
Forma fisica Liquid