Specifications
| Materiale o nome chimico | Water |
| CAS | 7732-18-5 |
| Colore | Colorless |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Formula molecolare | H2O |
| Sinonimo | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| IUPAC Name | ossidano |
| Show More |