Learn More
Water, Ultra Trace Elemental Analysis Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 11924391 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2 L
Imballaggio:
Flacone in LDPE
Dimensione della confezione:
1L
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11924391 1 L Flacone in LDPE 1L
11934391 500 mL Flacone in LDPE 500mL
12038598 2 L Flacone in LDPE 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11924391 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore W91
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    100.00€ / 1L
    Risparmia 47.00€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Confezionata in flaconi in LDPE sottoposti a pre-pulizia specifica per proteggere l'integrità del prodotto
  • Valutazione nell'ordine delle parti per trilione (ppt) per 65 impurità metalliche
  • Secondo specifiche, impurità anioniche di cloruro, fosfato e solfato ≤1 ppb (parti per miliardo)
  • Confezionata in flaconi in LDPE prelavati per mantenere l'integrità del prodotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL 11332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 7
Colore Incolore
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Peso formulazione 18.02
Grado Analisi elementare in tracce minime
Imballaggio Flacone in LDPE
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Densità 1.000g/cm³
Certificato di analisi Certificate of Lot Analysis included with each bottle.
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido