Learn More
Water, ultrapure, Spectrophotometric Grade
Codice prodotto. 11333557
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11333557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 019391.K7
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maximum level of impurities: Evaporation residue 2ppm, Specific conductance at 25° 1.5μ mhos/cm, SiO2 0.01ppm, Heavy metals (as Pb) 0.01ppm, Substances reducing permanganate P.T. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Water ultrapure is used in spectrophotometry and environmental testing. It is also used in conductometric titration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Informazioni di solubilità Miscible with methanol,acetone,ethanol.
Peso formulazione 18.02
Grado Spectrophotometric
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densità 1
Quantità 4 L
Indice di rifrazione 1.333
Forma fisica Liquid