Learn More
Water, ULTREX™ II Ultrapure Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15518384 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Poly Bottle
Dimensione della confezione:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15518384 1 L Narrow Mouth Poly Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15518384 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 690602
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagents for critical elemental analysis with less than 10 parts-per-trillion (ppt) levels of up to 65 elements
    For use in ICP (Inducutively Coupled Plasma Spectrometry), Trace Metal Analysis
Specifica
Materiale o nome chimico Water
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Peso formulazione 18
Grado ULTREX™ II Ultrapure Reagent
Imballaggio Narrow Mouth Poly Bottle
Quantità 1 L
Gravità specifica 1L = 1.00kg