Learn More
Memmert™ Waterbaths WTB
Codice prodotto. 17198974 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7.5 L
10 L
17.5 L
23.1 L
37.5 L
51 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17198974 7.5 L Pezzo
17178974 10 L Pezzo
17188974 17.5 L Pezzo
17145951 23.1 L Pezzo
16807036 37.5 L Pezzo
17124604 51 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17198974 Fornitore Memmert™ N. del fornitore WTB6
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for temperature control of ointments, emulsions, samples, plates and nutrient solutions in the laboratory, as well as warm storage and calibration in the industrial segment.
Intuitive, flexible and calibratable - these three words describe the Memmert water bath WTB.
  • Model sizes: 6, 11, 15, 24, 35 and 50
  • Working temperature range: +5°C above the ambient temperature up to +100°C
  • Working temperature range with Peltier cooling unit CDP: +10°C to 100°C
  • Temperature setting: Celsuis / Fahrenheit
  • Temperature control: two-stage safety system to prevent over temperature, individually adjustable over temperature alarm
  • Timer: digital timer from 1 min. up to 99 hours 59 min., visual and acoustic
  • Intuitive to operate, customizable remote screen CustomView
  • Excellent operating concept: colour graphic display with touchscreen and convenient menu navigation
  • Pracital and robust: quick water drainage, easy to clean
  • Can be flexibility expanded with customised accessories (e.g. circulation pump, cooling unit, shaking device, test tube holders)
  • Can be calibrated for precise temperature settings (2-point calibration)
Perfect for everyday use in the laboratory: The high-quality stainless steel container with rounded corners is easy to clean and can be completely drained using the standard drain valve without residue left behind. The compact ergonomic design means the Memmert WTB fits on any laboratory table.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 7.5 L
Certificazione/Conformità CE
Gamma di temperatura At least 5 above ambient to 100°C
Tipo Water Bath
Display 3.5 in. color graphic display with touch screen
Temporizzatore Digital timer from 1 min. up to 99 hours 59 min., visual and acoustic
Dimensioni (P x L x A) 289 x 349 x 245 mm
Dimensions (LxWxH) Interior 277 x 217 x 150 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 10 kg
Peso (sistema metrico) 6 kg
Frequenza 50/60 Hz