Learn More
Thermo Scientific™ WaterBugs™ Escherichia coli Strain C1
Codice prodotto. 12986047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Tests/Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12986047 10 Tests/Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Se si desidera ordinare, è necessario firmare un contratto ATCC.
Codice prodotto. 12986047 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R4751985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    510.48€ / pezzi 1
    Risparmia 94.52€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Se si desidera ordinare, è necessario firmare un contratto ATCC.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli Strain C1 is used for water/wastewater quality control testing; microorganisms are supplied in Quanti-Cult format.
Thermo Scientific™ WaterBugs Escherichia coli Strain C1 is used for water/wastewater quality control testing; microorganisms are supplied in Quanti-Cult format.
  • Deliver <50 CFUs in a single inoculum to mimic water samples
  • One test/reconstituted vial
Ordering Alerts:
Supplied with 10 preserved organism vials; 10 rehydration vials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Escherichia coli Strain C1
Formato Quanti-Cult
Product Type Quality Control Organism
Target Organism Class Gram-negative Rods
Test Type Quantitative QC
Tipo di imballaggio 10 Test/Kit
Quantità 10 Tests/Kit
The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.