missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLGAP3 Monoclonal Antibody (OTI1D3), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17555554
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantità:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantità Tamaño de la unidad
17555554 30 μL 30µL
17535554 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17555554 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811498S
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

DLGAP3 Monoclonal antibody specifically detects DLGAP3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antigene DLGAP3
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone OTI1D3
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene CYP26B1
N. accesso geni Q9NR63
Alias gene BC058433; DAP3; DAP-3; discs large homolog associated protein 3; discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 3; disks large-associated protein 3; DLG associated protein 3; Dlgap3; Prpl8; PSD-95/SAP90-associated protein-3; PSD-95/SAP90-binding protein 3; SAP90/PSD 95 associated protein 3; SAP90/PSD-95-associated protein 3; SAPAP3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 229-512 of human CYP26B1 produced in E.coli.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 30 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 56603
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Forma Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.